missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 475483-21-7 |
| Molekylær formel | C12H20N2O7 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-4-amino-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O7/c1-5(16)14-9-6(13)3-8(12(18)19)21-11(9)10(20-2)7(17)4-15/h3,6-7,9-11,15,17H,4,13H2,1-2H3,(H,14,16)(H,18,19)/t6-,7+,9+,10+,11+/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]1OC(=C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-amino-2-[(1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.3 |
| Formel vægt | 304.1271 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?