Få mere at vide
[4S-(4alpha,7beta,7aalpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-4-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4S-(4alpha,7beta,7aalpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-4-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one |
| CAS | 123251-08-1 |
| Molekylær formel | C8 H10 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5/c1-11-8-4-2-6(10)13-7(4)5(9)3-12-8/h2,5,7-9H,3H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1OC[C@H](O)[C@@H]2OC(=O)C=C12 |
| IUPAC navn | (4S,7S,7aR)-7-hydroxy-4-methoxy-4,6,7,7a-tetrahydrofuro[3,2-c]pyran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.162 |
| Formel vægt | 186.0528 |