missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S,4'S)- 1,1'-Methylenebis[4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S,4'S)- 1,1'-Methylenebis[4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 2361911-35-3 |
| Molekylær formel | C17 H30 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pregabalin Dimer Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30N2O2/c1-12(2)5-14-7-16(20)18(9-14)11-19-10-15(6-13(3)4)8-17(19)21/h12-15H,5-11H2,1-4H3/t14-,15-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@@H]1CN(CN2C[C@@H](CC(C)C)CC2=O)C(=O)C1 |
| IUPAC navn | (4S)-4-(2-methylpropyl)-1-[[(4S)-4-(2-methylpropyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]methyl]pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.432 |
| Formel vægt | 294.231 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?