Få mere at vide
(4S)-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride |
| CAS | 105107-84-4 |
| Molekylær formel | C11H14ClNO2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | cis-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2S.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,12H,6-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CN1)Sc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S,4S)-4-phenylsulfanylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.75 |
| Formel vægt | 259.0434 |