missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S)-4-Methyl-2-oxo-[1,3,2]dioxathiolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-4-Methyl-2-oxo-[1,3,2]dioxathiolane-4-carboxylic Acid M |
| CAS | 356048-02-7 |
| Molekylær formel | C5 H8 O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5S/c1-5(4(6)8-2)3-9-11(7)10-5/h3H2,1-2H3/t5-,11?/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@]1(C)COS(=O)O1 |
| IUPAC navn | methyl (4S)-4-methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolane-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.18 |
| Formel vægt | 180.0092 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?