Få mere at vide
(4S)-(-)-4-isopropyl-2-oxazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686904 25 g Glasflaske 25g
10397331 1 g Glasflaske 1g
10574921 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297860250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17016-83-0 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17016-83-0
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00010847
InChI nøgle YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Synonym s-4-isopropyl-2-oxazolidinone, s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, s-4-isopropyloxazolidin-2-one, 4s-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4s, 4s-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s---isopropyl-2-oxazolidinone, 4 s-1-methylethyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinon
PubChem CID 7157133
IUPAC navn (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL CC(C)C1COC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 70°C to 73°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation -18
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Specifik rotationstilstand −18° (20°C c=1,ethanol)
Mængde 25 g
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver