Få mere at vide
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Hydroxy-L-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 147.0895 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |