Få mere at vide
(4S)-4-Cyclohexyl-L-proline hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313126
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313126 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313126 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11830700AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosinopril Impurity C
CAS 90657-55-9
Analyt- eller komponentnavne Fosinopril Impurity C
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H19 N O2 . Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (4S)-4-Cyclohexyl-L-proline hydrochloride, trans-4-Cyclohexyl-L-proline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H19NO2.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8;/h8-10,12H,1-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10+;/m1./s1
SMIL Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1)C2CCCCC2
IUPAC navn (2S,4S)-4-cyclohexylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 233.74
Mængde 1 ml
Formel vægt 233.1183 g/mol