Få mere at vide
(4S)-4-Cyclohexyl-L-proline hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosinopril Impurity C |
| CAS | 90657-55-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fosinopril Impurity C |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H19 N O2 . Cl H |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (4S)-4-Cyclohexyl-L-proline hydrochloride, trans-4-Cyclohexyl-L-proline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO2.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8;/h8-10,12H,1-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10+;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1)C2CCCCC2 |
| Vis mere |