Få mere at vide
(4S)-4,9-Bis(acetyloxy)-10-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-4,9-Bis(acetyloxy)-10-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione |
| CAS | 1304788-27-9 |
| Molekylær formel | C27H24N2O9 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24N2O9/c1-5-27(38-15(4)32)20-9-22-24-16(10-29(22)25(33)19(20)12-36-26(27)34)8-17-18(11-35-13(2)30)23(37-14(3)31)7-6-21(17)28-24/h6-9H,5,10-12H2,1-4H3/t27-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@]1(OC(=O)C)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(COC(=O)C)c(OC(=O)C)ccc5nc34)C2=O |
| IUPAC navn | [(19S)-7,19-diacetyloxy-19-ethyl-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaen-8-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.49 |