missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4S)-4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30358107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358107 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD382145250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S)-4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolecarboxylic Acid
CAS 73918-30-6
Molekylær formel C13 H12 N2 O3 S2
Mængde 250 mg
Synonym D-Luciferin
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O3S2/c1-13(2)9(12(17)18)15-11(20-13)10-14-7-4-3-6(16)5-8(7)19-10/h3-5,9,16H,1-2H3,(H,17,18)/t9-/m0/s1
SMIL CC1(C)SC(=N[C@H]1C(=O)O)c2nc3ccc(O)cc3s2
IUPAC navn (4S)-2-(6-hydroxy-1,3-benzothiazol-2-yl)-5,5-dimethyl-4H-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 308.376
Formel vægt 308.029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.