Få mere at vide
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052257
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052257 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052257 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0298.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone
CAS 152305-23-2
Analyt- eller komponentnavne (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (S)-, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone, (4S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Aminophenylmethyl-oxazolidine-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, ZTR 5, (4S)-4-(4-aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, Zolmitriptan Related Compound G, Zolmitriptan Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
IUPAC navn (4S)-4-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 192.0899 g/mol