Få mere at vide
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol
Beskrivelse
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Pregabalin Lactam |
| CAS | 181289-23-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-Pregabalin Lactam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H15 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, Pregabalin EP impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)C[C@@H]1CNC(=O)C1 |
| Vis mere |