Få mere at vide
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol
Artikelnummer. 30460105
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460105 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30460105 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.220100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Pregabalin Lactam
CAS 181289-23-6
Analyt- eller komponentnavne (S)-Pregabalin Lactam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H15 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, Pregabalin EP impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)C[C@@H]1CNC(=O)C1
IUPAC navn (4S)-4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 141.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 141.1154 g/mol