Få mere at vide
(4S)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester |
| CAS | 105580-47-0 |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl2 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2NO4/c1-7-11(15(20)21)13(9-5-4-6-10(17)14(9)18)12(8(2)19-7)16(22)23-3/h4-6,13,19H,1-3H3,(H,20,21)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@@H]1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)O)C |
| IUPAC navn | (4S)-4-(2,3-dichlorophenyl)-5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.201 |
| Formel vægt | 355.038 |