Få mere at vide
(4S)-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 124379-29-9 |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (4S)-, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (S)-, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (4S)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2/t11-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1Cl)[C@@H]2CCC(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC navn | (4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.1719 |
| Formel vægt | 290.0265 |