Få mere at vide
(4S)-3-[(2R)-2-[(R)-[4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl][(4-fluorophenyl)amino]methyl]-4-[2-(4-fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl]-1-oxobutyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-3-((2R)-2-((R)-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)((4-fluorophenyl)amino)methyl)-4-(2-(4-fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-oxobutyl)-4-phenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 1478663-96-5 |
| Molekylær formel | C44H52F2N2O6Si |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ezetimibe Impurity 113 |
| InChI formel | InChI=1S/C44H52F2N2O6Si/c1-42(2,3)55(6,7)54-36-23-13-31(14-24-36)39(47-35-21-19-34(46)20-22-35)37(40(49)48-38(27-51-41(48)50)30-11-9-8-10-12-30)25-26-44(32-15-17-33(45)18-16-32)52-28-43(4,5)29-53-44/h8-24,37-39,47H,25-29H2,1-7H3/t37-,38-,39+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)[C@H](Nc2ccc(F)cc2)[C@@H](CCC3(OCC(C)(C)CO3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5[C@H](COC5=O)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | (4S)-3-[(2R)-2-[(R)-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]-(4-fluoroanilino)methyl]-4-[2-(4-fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl]butanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 770.98 |
| Formel vægt | 770.3563 |