missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiranyl]-1-oxopropyl]-4-benzyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiranyl]-1-oxopropyl]-4-benzyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 166948-47-6 |
| Molekylær formel | C21H19F2NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxiranyl]-1-oxopropyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19F2NO4/c1-13(21(12-28-21)17-8-7-15(22)10-18(17)23)19(25)24-16(11-27-20(24)26)9-14-5-3-2-4-6-14/h2-8,10,13,16H,9,11-12H2,1H3/t13-,16-,21+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](C(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O)[C@]3(CO3)c4ccc(F)cc4F |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.38 |
| Formel vægt | 387.1282 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?