Få mere at vide
(4S)-2-[Carboxy[[[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt (Penicilloic Acids of Flucloxacillin Disodium Salt), Mikromol™
Beskrivelse
(4S)-2-[Carboxy[[[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt (Penicilloic Acids of Flucloxacillin Disodium Salt)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1276016-89-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 Cl F N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Flucloxacillin Sodium Imp. B (EP), Flucloxacillin Imp. B (EP), (2RS,4S)-2-[[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Flucloxacillin, Flucloxacillin Sodium Impurity B, Flucloxacillin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cc1onc(c1C(=O)NCC2N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S2)c3c(F)cccc3Cl |
| IUPAC navn | (4S)-2-[[[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Vis mere |