Få mere at vide
(4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines), Mikromol™
Beskrivelse
(4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines) |
| CAS | 94659-47-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 N3 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Amoxicillin Trihydrate Imp. C (EP), Amoxicillin Imp. C (EP), Amoxicillin USP Related Compound C, Amoxicillin USP RC C, (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Amoxicillin Diketopiperazines, SB-206891, Ph Eur Amoxicillin Impurity C, Amoxicillin Related Compound C, Amoxicillin Trihydrate Impurity C, Amoxicillin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-14(25-16)10-13(22)17-9(12(21)18-10)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,19-20H,1-2H3,(H,17,22)(H,18,21)(H,23,24)/t9?,10?,11-,14?/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C2NC(=O)C(NC2=O)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | (4S)-2-[5-(4-hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Vis mere |