missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol™
Beskrivelse
(4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| CAS | 1642559-70-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 N3 O5 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ampicillin Sodium Imp. D (EP), Ampicillin Imp. D (EP), (4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt, Ampicillin Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt, Ampicillin Sodium Impurity D as Sodium Salt, Ampicillin Impurity D as Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| SMIL | [Na+].CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)[O-])C(NC(=O)[C@H](N)c2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC navn | sodium;(4S)-2-[[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-carboxymethyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?