Få mere at vide
[(4S)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((4S)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 73991-95-4 |
| Molekylær formel | C7 H10 O5 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | 2-[(4S)-2,2-dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vægt | 174.0528 |