Få mere at vide
(4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid, tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid','tert-Butyl Ester |
| CAS | 1217704-07-8 |
| Molekylær formel | C9H13D3N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-7(12)6-5-11(4)8(13)10-6/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C[C@H](NC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (4S)-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)imidazolidine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.25 |
| Formel vægt | 203.1349 |