Få mere at vide
(4RS)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one (4-Isobutylpyrrolidin-2-one; (RS)-Pregabalin Lactam), Mikromol™
Beskrivelse
(4RS)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one (4-Isobutylpyrrolidin-2-one; (RS)-Pregabalin Lactam)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone |
| CAS | 61312-87-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H15 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pregabalin Imp. A (EP), Pregabalin USP Related Compound C, Pregabalin USP RC C, 4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone, 4-Isobutyl-2-oxopyrrolidine, 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone, Pregabalin Related Compound C, Pregabalin Impurity A as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)CC1CNC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one |
| Vis mere |