Få mere at vide
(4RS)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one (4-Isobutylpyrrolidin-2-one; (RS)-Pregabalin Lactam), Mikromol™
Artikelnummer. 17960876
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960876 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4RS)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one (4-Isobutylpyrrolidin-2-one; (RS)-Pregabalin Lactam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone
CAS 61312-87-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H15 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pregabalin Imp. A (EP), Pregabalin USP Related Compound C, Pregabalin USP RC C, 4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone, 4-Isobutyl-2-oxopyrrolidine, 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone, Pregabalin Related Compound C, Pregabalin Impurity A as Racemate
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
SMIL CC(C)CC1CNC(=O)C1
IUPAC navn 4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 141.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 141.1154 g/mol