missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate, Mikromol™
Beskrivelse
(4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate |
| CAS | 2732347-49-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C13 H19 N O3 . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Terbutaline Sulphate Imp. B (EP), Terbutaline Imp. B (EP), (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate, Terbutaline Sulphate Imp. B (EP) as Hemisulphate, Terbutaline Sulfate Impurity B as Hemisulfate, Terbutaline Impurity B as Hemisulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CC(C)(C)N1CC(O)c2cc(O)cc(O)c2C1.CC(C)(C)N3CC(O)c4cc(O)cc(O)c4C3.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6,8-triol;sulfuric acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?