Få mere at vide
(4R,cis)-1,1-Dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate |
| CAS | 125995-13-3 |
| Molekylær formel | C14 H27 N O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6-9,15H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CCN)OC(C)(C)O1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.37 |
| Formel vægt | 273.194 |