missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4R,7S)Tedalinab, TRC

Artikelnummer. 30456779
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456779 1 mg
30450026 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3579101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 916591-02-1
Molekylær formel C19H21F2N3O
Molekylvægt (g/mol) 345.39
Synonym (4R,7S)-1-(2,4-Difluorophenyl)-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methano-1H-indazole-3-carboxamide
SMIL CC(C)(C)NC(=O)c1nn(c2[C@H]3CC[C@H](C3)c12)c4ccc(F)cc4F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4R,7S)Tedalinab
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21F2N3O/c1-19(2,3)22-18(25)16-15-10-4-5-11(8-10)17(15)24(23-16)14-7-6-12(20)9-13(14)21/h6-7,9-11H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,25)/t10-,11+/m1/s1
Formel vægt 345.1653
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.