Få mere at vide
(4R,7S)Tedalinab, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R,7S)Tedalinab |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21F2N3O/c1-19(2,3)22-18(25)16-15-10-4-5-11(8-10)17(15)24(23-16)14-7-6-12(20)9-13(14)21/h6-7,9-11H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,25)/t10-,11+/m1/s1 |
| Formel vægt | 345.1653 |