Få mere at vide
(4R,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-dioxid, TRC
Artikelnummer. 30457296
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457296 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3445101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide
CAS 147128-77-6
Molekylær formel C8H10O3S2
Mængde 1 g
Synonym (4R-cis)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide, (4R,6S)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methylthieno[2,3-b]thiopyran-7,7-dioxide
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S2/c1-5-4-7(9)6-2-3-12-8(6)13(5,10)11/h2-3,5,7,9H,4H2,1H3/t5-,7+/m0/s1
SMIL O[C@@H]1[C@@H](CCC1)N=C(c2ccccc2)c3ccccc3
Molekylvægt (g/mol) 218.29