Få mere at vide
(4R,6R)-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10590522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590522 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10590522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357990010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Navn note 97%
CAS 125971-94-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65,0 °C til 70,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H23NO4
MDL nummer MFCD03093958
Mængde 1 g
Synonym 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 2-4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate, 4r,6r-t-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r-cis-1,1-dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, pubchem5924, 3r,5r-6-cyano-3,5-isopropylidenebisoxy hexanoic acid tert-butyl ester, 4r,3r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4acetate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform
InChI nøgle DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
IUPAC navn tert-butyl-2-[(4R,6R)-6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 269.34
PubChem CID 2734287
Formel vægt 269.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver