missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4R,6R)-Actinol, TRC

Artikelnummer. 30326338
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326338 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1920151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4R,6R)-Actinol
CAS 60046-50-6
Molekylær formel C9H16O2
Mængde 1 g
Synonym Actinol, R,R-Actinol, [4R,6R]-4-Hydroxy-2,2,6-trimethylcyclohexanone, (4R,6R)-4-Hydroxy-2,2,6-trimethylcyclohexanone, (-)-Actinol, (4R-trans)-4-Hydroxy-2,2,6-trimethyl-cyclohexanone
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@@H](O)CC(C)(C)C1=O
IUPAC navn (4R,6R)-4-hydroxy-2,2,6-trimethylcyclohexan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 156.22
Formel vægt 156.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.