Få mere at vide
(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, : 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R-cis)-, ((4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)acetic acid tert-butyl ester, (6R-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4R-yl)acetic acid tert-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 269.1627 |