Få mere at vide
4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide ((4R,6R)-Dorzolamide), Mikromol™
Artikelnummer. 17964346
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17964346 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17964346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0403.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide ((4R,6R)-Dorzolamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide
CAS 120279-95-0
Analyt- eller komponentnavne (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 N2 O4 S3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R,6R)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R-trans)-, 4R,6R-Dorzolamide, Dorzolamide Related Compound A, Dorzolamide Hydrochloride Impurity A, Dorzolamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1
SMIL CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
IUPAC navn (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 324.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.0272 g/mol