Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| Smeltepunkt | 118 °C til 121 °C |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Brun-gul til farveløs |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | +162 |
| Specifik rotationstilstand | +162,00 (20,00 °C c=2, CHCL3) |
| Vis mere |