Få mere at vide
(4R,5R)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R,5R)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9+/m1/s1 |
| Formel vægt | 177.079 |