missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4R,5R)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolemethanol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R,5R)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolemethanol-d3 |
| CAS | 1246814-83-4 |
| Molekylær formel | C17H14D3NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4R-trans)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolemethanol-d3, D-threo-4,5-Dihydro-5-(4-methylsulfonylphenyl)-2-phenyl-4-oxazole-methanol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO4S/c1-23(20,21)14-9-7-12(8-10-14)16-15(11-19)18-17(22-16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16,19H,11H2,1H3/t15-,16-/m1/s1/i11D2,15D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])N=C(O[C@@H]1c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | dideuterio-[(4R,5R)-4-deuterio-5-(4-methylsulfonylphenyl)-2-phenyl-5H-1,3-oxazol-4-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.4 |
| Formel vægt | 334.1067 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?