Få mere at vide
(4R)-5-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-Gamma-valerolactone ((-)-Epicatechin Metabolite), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-5-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-valerolactone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-9-3-1-7(6-10(9)13)5-8-2-4-11(14)15-8/h1,3,6,8,12-13H,2,4-5H2/t8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 208.0736 |