Få mere at vide
(4R)-(+)-4-isopropyl-2-oxazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10470252 1 g Glasflaske 1g
10653742 5 g Glass Bottle 5g
10581734 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95530-58-8 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95530-58-8
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00075172
InChI nøgle YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
PubChem CID 641505
IUPAC navn (4R)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 70°C to 73°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation -18
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Specifik rotationstilstand −18° (20°C c=1,ethanol)
Mængde 1 g
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver