Få mere at vide
(4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313566
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313566 1 g 1g
11323566 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14518.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95530-58-8
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00075172
InChI nøgle YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
PubChem CID 641505
IUPAC navn (4R)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Beilstein 5376658
Mængde 1 g
Formel vægt 129.16
Optisk rotation +17° (c=6 in Ethanol)
Procent renhed ≥98%