missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4R-[[[4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexen-1-yl]methyl]sulfinyl]-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4R-(((4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)sulfinyl)-benzene |
| CAS | 1391078-39-9 |
| Molekylær formel | C16H20OS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20OS/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-18(17)16-6-4-3-5-7-16/h3-8,15H,1,9-12H2,2H3/t15-,18?/m0/s1 |
| SMIL | CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)CS(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [(4R)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl]methylsulfinylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.39 |
| Formel vægt | 260.1235 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?