Få mere at vide
(4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propen-1-yl)-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30389374
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30389374 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30389374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948980100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propen-1-yl)-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 1005006-69-8
Molekylær formel C18H21NO4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO4/c1-3-8-15(16(20)4-2)17(21)19-14(12-23-18(19)22)11-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10,14-16,20H,1-2,8,11-12H2/t14-,15-,16+/m1/s1
SMIL O[C@@H](C=C)[C@@H](CC=C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O
IUPAC navn (4R)-4-benzyl-3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-prop-2-enylpen-4-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 315.36
Formel vægt 315.1471