Få mere at vide
(4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 2514681-44-6 |
| Molekylær formel | C15H19NO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)13(17)16-12(10-19-14(16)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C1N(C(C(C)(C)C)=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1 |
| IUPAC navn | (R)-4-benzyl-3-pivaloyloxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.32 |
| Formel vægt | 261.14 |