Få mere at vide
(4R)-3-(1-Oxo-3-buten-1-yl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-3-(1-Oxo-3-buten-1-yl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 1173420-46-6 |
| Molekylær formel | C14H15NO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-6-13(16)15-12(10-18-14(15)17)9-11-7-4-3-5-8-11/h2-5,7-8,12H,1,6,9-10H2/t12-/m1/s1 |
| SMIL | C=CCC(N(C(OC1)=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC navn | (R)-4-benzyl-3-(but-3-enoyl)oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.27 |
| Formel vægt | 245.11 |