missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4R)-3-(1-Oxo-3-buten-1-yl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, TRC

Artikelnummer. 30409576
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409576 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO7523705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4R)-3-(1-Oxo-3-buten-1-yl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 1173420-46-6
Molekylær formel C14H15NO3
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-6-13(16)15-12(10-18-14(15)17)9-11-7-4-3-5-8-11/h2-5,7-8,12H,1,6,9-10H2/t12-/m1/s1
SMIL C=CCC(N(C(OC1)=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2)=O
IUPAC navn (R)-4-benzyl-3-(but-3-enoyl)oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 245.27
Formel vægt 245.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.