Få mere at vide
(4R, 2S)-4-Hydroxy-1-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)-proline Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R, 2S)-4-Hydroxy-1-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)-proline Meth |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23NO3/c1-29-24(28)23-15-18(27)16-26(23)25(17-9-3-2-4-10-17)21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)25/h2-14,18,23,27H,15-16H2,1H3/t18-,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 385.1678 |