Få mere at vide
(4R,12aS)-7-Methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
Artikelnummer. 30460555
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460555 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30460555 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3758.170025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4R,12aS)-7-Methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid
CAS 1335210-34-8
Analyt- eller komponentnavne (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, 3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, (4R,12AS)-7-Methoxy-4-Methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic acid, (4R,12AS)-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, GSK 3210346A, HPPO, Dolutegravir related
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O6/c1-7-3-4-22-9-6-15-5-8(14(19)20)11(17)12(21-2)10(15)13(18)16(7)9/h5,7,9H,3-4,6H2,1-2H3,(H,19,20)/t7-,9+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL COC1=C2N(C[C@@H]3OCC[C@@H](C)N3C2=O)C=C(C(=O)O)C1=O
IUPAC navn (4R,12aS)-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 308.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 308.1008 g/mol