Få mere at vide
(4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 13380-39-7 |
| Molekylær formel | C10H19NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (4R)-4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (2S,4R)-4-Propyl-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, trans-4-Propyl-1methyl-L-proline Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2/c1-4-5-8-6-9(10(12)13-3)11(2)7-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.26 |
| Formel vægt | 185.1416 |