missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30468538
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468538 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3202905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Methyl Ester
CAS 13380-39-7
Molekylær formel C10H19NO2
Mængde 5 mg
Synonym 4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (4R)-4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (2S,4R)-4-Propyl-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, trans-4-Propyl-1methyl-L-proline Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H19NO2/c1-4-5-8-6-9(10(12)13-3)11(2)7-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
SMIL CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)OC
IUPAC navn methyl (2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 185.26
Formel vægt 185.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.