Få mere at vide
(4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-3-4-7-5-8(9(11)12)10(2)6-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 207.1026 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |