missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30005335
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005335 100 mg
30010057 50 mg
17979254 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320285100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6734-79-8
Molekylær formel C9 H17 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 207.7
Synonym L-trans-1-Methyl-4-propyl-proline Hydrochloride, 4-n-Propyl Hygric Acid Hydrochloride, trans-Propylhygric Acid Hydrochloride, 1-Methyl-4-propyl-L-trans-proline Hydrochloride
IUPAC navn (2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride
SMIL Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-3-4-7-5-8(9(11)12)10(2)6-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 207.1026
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.