Få mere at vide
(4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol |
| CAS | 1276016-63-7 |
| Molekylær formel | C10H16O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Cyclohexene-1-methanol, 1-hydroxy-4-(1-methylethenyl)-, (4R)-, (4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol, (4R)-1-(Hydroxymethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-8(2)9-3-5-10(12,7-11)6-4-9/h3,5,9,11-12H,1,4,6-7H2,2H3/t9-,10?/m0/s1 |
| SMIL | CC(=C)[C@@H]1CCC(O)(CO)C=C1 |
| IUPAC navn | (4R)-1-(hydroxymethyl)-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vægt | 168.115 |