Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) hætteglassæt med skruetråd
Artikelnummer. 12490178
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Septum:
Hvid Virgin PTFE, 0,01 tommer.
Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme
PTFE/Rød gummi
Rød PTFE/Hvid silikone
Emballagetype:
Bakke
Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Plastpose
Polybag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Markeringssted Farve Septum Emballagetype Pakningsstørrelse
12490178 Ja Ravgul Rød PTFE/Hvid silikone Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse Pakke med 100
12440168 Nej Ravgul Rød PTFE/Hvid silikone Polybag Pakke med 100
12450168 Ja Ravgul Rød PTFE/Hvid silikone Plastpose Pakke med 100
12480178 Nej Ravgul Rød PTFE/Hvid silikone Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse Pakke med 100
12480168 Ja Ravgul Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme Plastpose Pakke med 100
12450188 Ja Ravgul Hvid Virgin PTFE, 0,01 tommer. Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse Pakke med 100
12460198 Nej Klar PTFE/Rød gummi Bakke Pakke med 100
12430168 Nej Klar Rød PTFE/Hvid silikone Polybag Pakke med 100
12470178 Nej Klar Rød PTFE/Hvid silikone Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse Pakke med 100
12400188 Ja Klar Rød PTFE/Hvid silikone Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse Pakke med 100
12490168 Ja Klar Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme Plastpose Pakke med 100
12420198 Nej Klar Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme Bakke Pakke med 100
10169094 Ja Klar Hvid Virgin PTFE, 0,01 tommer. Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12490178 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C401517AW
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm), 15x45 mm hætteglas har 13-425 gevindfinish og passer til en række forskellige autosamplere.
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas har en 13-425 gevind finish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
Funktioner overlegen 51A rav (Type 1, Klasse AB ) eller 33 ekspanderende borosilikat klar (Type 1, Klasse A) glaskonstruktion.
  • Mikrosampling og High Recovery Vials tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
  • Gradueret, skrive-på-patch tilgængelig for bekvem prøveidentifikation
  • Valgfrit silaniseret (deaktiveret) glas maksimerer genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Thermo Videnskabelig ™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Gnist Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Farve Ravgul
Materiale Glas, PTFE, Silikone
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 4 mL
Septum Rød PTFE/Hvid silikone
Inkluderer Hætteglas: C4015-2W, lukning: C4015-75A
nr. pr. pakke 100
Emballagetype Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, åben top, 8,5 mm hul
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 13-425 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Samlet skruelågsflaske-bekvemmelighedssæt
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.